Learn More
Bencidrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10060710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10060710 100 g Frasco de plástico 100 g
10417480 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10060710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105391000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-01-0
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00004488
Clave InChI QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
Nombre IUPAC difenilmetanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzhydrol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65.0°C to 68.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 297.0°C to 298.0°C
Temperatura de inflamación 160°C
Pérdida por secado 0.5% max. (55°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C6H5)2CHOH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, IV, 4648
Índice Merck 15, 1092
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzhydrol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.