Learn More
Bencidrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405333 250 g 250 g
11495323 50 g 50 g
11485323 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405333 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12884.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184.238 g/mol
Benzhydrol is widely used as intermediates in pharmaceuticals (including antihistamines), agrochemicals, perfumes and other organic compounds. It is used as a fixative in the perfume industry. It is involved in polymerization reaction as a terminating group. It is used as precursor to prepare modafinil, benztropine and diphehydramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencidrol se utiliza ampliamente como intermediario en productos farmacéuticos (entre otros, los antihistamínicos), agroquímicos, perfumes y otros compuestos orgánicos. Se utiliza como fijador en la industria del perfume. Participa en la reacción de polimerización como grupo terminal. Se utiliza como precursor para preparar modafinilo, benzatropina y difenhidramina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-01-0
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.238
Número MDL MFCD00004488
Clave InChI QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
Nombre IUPAC difenilmetanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzhydrol
Punto de fusión 64°C to 68°C
Punto de ebullición 297°C to 298°C
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1424379
Índice Merck 14,1090
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 99%