Learn More
Cloruro de bencetonio, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11414789 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11414789 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11414789 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 3000900
Especificaciones
CAS 121-54-0
Fórmula molecular C27H42ClNO2
Cantidad 1 L
Sinónimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
Clave InChI UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Peso molecular (g/mol) 448.09
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264