Learn More
Cloruro de bencenorutenio(II), dímero, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447067 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15447067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34138.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 37366-09-9 | C12H12Cl4Ru2 | 500.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzeneruthenium(II) chloride
Nombre de nota dimer
CAS 37366-09-9
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Fórmula molecular C12H12Cl4Ru2
Número MDL MFCD00064686
Cantidad 1 g
Sinónimo benzeneruthenium ii chloride dimer, dibenzenetetrachlorodiruthenium, bis benzene dichlororuthenium, benzene dichlororuthenium dimer, benzeneruthenium dichloride dimer, bis benzene tetrachlorodiruthenium, rucl2 benzene 2, dichloro benzene rutheniumdimer, benzene ruthenium cento chloride
Clave InChI YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
SMILES C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Nombre IUPAC benceno; diclororutenio
Peso molecular (g/mol) 500.168
PubChem CID 10962144
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.18
Porcentaje de pureza 97%