Learn More
Cloruro de bencenorutenio(II), dímero, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10314742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10314742 1 g Frasco de vidrio 1 g
10212382 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10314742 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367480010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37366-09-9 | C12H12Cl4Ru2 | 500.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37366-09-9
Fórmula molecular C12H12Cl4Ru2
Peso molecular (g/mol) 500.18
Número MDL MFCD00064686
Clave InChI YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo benzeneruthenium ii chloride dimer, dibenzenetetrachlorodiruthenium, bis benzene dichlororuthenium, benzene dichlororuthenium dimer, benzeneruthenium dichloride dimer, bis benzene tetrachlorodiruthenium, rucl2 benzene 2, dichloro benzene rutheniumdimer, benzene ruthenium cento chloride
PubChem CID 10962144
Nombre IUPAC benceno; diclororutenio
SMILES C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzeneruthenium(II) chloride, dimer
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 249.0°C
Color Gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Fieser 07,109; 09,167; 11,182; 14,136; 15,135; 16,130
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Virutas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzeneruthenium(II) chloride, dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.