Learn More
Cloruro de benzalconio, MP Biomedicals™
Código de producto. 17851421 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17851421 250 g 250 g
17861421 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17851421 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215043083
CAS 8001-54-5
Fórmula molecular C9H13ClN
Peso molecular (g/mol) 170.66
Sinónimo Alkyldimethylbenzyl Ammonium Chloride, Ammonyx
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzalkonium chloride
Color Incolora
Forma física Viscous Solution
Cantidad 250 g