Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de sobremesa
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
-20 °C
0 °C
matriz, red, conjunto:
3 x 4
4 x 5
4 x 8
Admite:
12 (criotubos de 0,2 a 1,5 ml)
12 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml)
12 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
12 (tubos de 12 a 13 mm de diámetro)
12 (tubos de 16 a 17 mm de diámetro)
20 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
32 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml)
32 (tubos de 0,2 a 0,5 ml)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa Thermo Scientific™.
- Mantienen la temperatura del congelador durante el ciclo de desescarchado y en caso de fallo eléctrico o apertura accidental de la puerta
- Capacidad para 12, 20 o 32 tubos
- Se incluyen insertos para tubos de 1,5 ml con el fin de tener compatibilidad con tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml.
- Rejilla impresa en tapa con guía posicionadora unidireccional para la orientación correcta y la identificación de las muestras
- Moldeados con policarbonato resistente a impactos con asa de bloqueo para un uso de larga duración
- Apilables para ahorrar espacio
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 146 mm |
| Altura (imperial) | 5,75 in |
| Longitud (métrico) | 243 mm |
| Longitud (imperial) | 9,56 in |
| Anchura (métrico) | 157 mm |
| Anchura (imperial) | 6,19 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,56 x 6,19 x 5,75 pulg (243 x 157 x 146 mm) |
| Descripción | 4 x 8 compartimentos, rellenos de gel, - 20 grados, |
| matriz, red, conjunto | 4 x 8 |
| Temp. soportada, horas | < – 15 °C, 2 |
| Mostrar más |