Learn More
Sartorius Sistema de agua ultrapura Arium pro VF TOC de sobremesa
BIOPHARMA
Código de producto. 14831392 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conductividad:
100μ s/cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conductividad Tamaño de la unidad
14831392 100μ s/cm cada uno
1 options
Código de producto. 14831392 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OPROVFTTOC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12210.00€
    7994.75€ / paquete de 1
    Ahorro 4215.25€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Proporciona la más amplia selección de funciones y opciones de configuración personalizadas.
  • Unidades modulares montadas previamente conforme a las aplicaciones específicas
  • Menor nivel de COT, junto con función de supervisión en tiempo real
  • Eliminación eficaz de endotoxinas, ADNasa y ARNasa
  • Gran flexibilidad
  • Funcionamiento completamente sencillo
  • Cumple y supera las ASTM Estándar tipo 1, que garantiza la reproducibilidad de los resultados
  • Aplicaciones: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía iónica, análisis de TOC, PCR, electroforesis, análisis de endotoxinas, inmunocitoquímica, agua pura para la preparación de medios de cultivo celular, agua pura para la producción de anticuerpos monoclonales, fotometría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conductividad 100μ s/cm
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Destilada, DI, RO, EDI
Caudal 1,7 L/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Remote Dispenser No
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Yes
Carbono orgánico total (COT) ≤ 2 ppmm
ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular; preparación de tampones y medios; histología; CI; preparación de reactivos; fotometría; ELISA; AAS
Montaje Sobremesa
Sílice <1000 ppb
Turbidez < 1 NTU
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 100/240 V
Producción diaria 100 L
Concentración de endotoxinas <0,001 EU/mL con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Arium pro Ultrapure Sistema de agua