Learn More
Sartorius Sistemas de purificación de agua ultrapura Arium™ Pro UV
BIOPHARMA
Código de producto. 11715016 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Producción diaria:
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Producción diaria Tamaño de la unidad
11715016 100 L cada uno
1 options
Código de producto. 11715016 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OPROUVT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8690.00€
    5694.15€ / paquete de 1
    Ahorro 2995.85€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Para la producción de agua ultrapura para aplicaciones cromatográficas
  • Pantalla delantera superior
  • Incluye lámpara UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para la producción de agua ultrapura para aplicaciones cromatográficas
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Destilada, DI, RO, EDI
Caudal 2 L/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Remote Dispenser No
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) ≤ 2 ppmm
Modelo arium Pro UV
Montaje Sobremesa
Tensión 100/240 V
Producción diaria 100 L
Concentración de endotoxinas <0,001 EU/mL con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Arium pro Ultrapure Sistema de agua