Learn More
Sartorius Sistema de agua ultrapura Arium pro UF de sobremesa
BIOPHARMA
Código de producto. 11785006 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conductividad:
100μ s/cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conductividad Tamaño de la unidad
11785006 100μ s/cm cada uno
1 options
Código de producto. 11785006 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OPROUFT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9010.00€
    5903.30€ / paquete de 1
    Ahorro 3106.70€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Proporciona la más amplia selección de funciones y opciones de configuración personalizadas.
  • Unidades modulares montadas previamente conforme a las aplicaciones específicas
  • Menor nivel de COT, junto con función de supervisión en tiempo real
  • Eliminación eficaz de endotoxinas, ADNasa y ARNasa
  • Gran flexibilidad
  • Funcionamiento completamente sencillo
  • Cumple y supera las ASTM Estándar tipo 1, que garantiza la reproducibilidad de los resultados
  • Aplicaciones: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, cromatografía iónica, análisis de TOC, PCR, electroforesis, análisis de endotoxinas, inmunocitoquímica, agua pura para la preparación de medios de cultivo celular, agua pura para la producción de anticuerpos monoclonales, fotometría.
  • La membrana microporosa de 5000 MWCO retiene macromoléculas y el agua se puede utilizar para aplicaciones de cultivo celular.
  • Las aplicaciones típicas incluyen cultivo celular, análisis de secuencias de ADN, aplicaciones para FIV y de bioquímica general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductividad 100μ s/cm
Contenido bacteriano <0,1 CFU/mL (con un filtro final de 0,2 μm o cartucho de ultrafiltración terminal)
Feedwater Connector 3/8 in
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Destilada, DI, RO, EDI
Caudal 1,7 L/min
Tipo de agua producto Tipo 1
Remote Dispenser No
Resistividad 18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbono orgánico total (COT) < 5 ppmm
ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular; preparación de tampones y medios; histología; CI; preparación de reactivos; fotometría; ELISA; AAS
Montaje Sobremesa
Sílice <1000 ppb
Turbidez < 1 NTU
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 100/240 V
Producción diaria 100 L
Concentración de endotoxinas <0,001 EU/mL con un cartucho de ultrafiltración terminal
Tipo de producto Arium pro Ultrapure Sistema de agua
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.