Learn More
Clorhidrato de Benactyzine, TRC
Código de producto. 30133011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133011 50 g 50 g
18012340 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11960050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-37-4
Fórmula molecular C20 H25 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 363.88
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Benzilic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), Ethanol, 2-diethylamino-, benzilate-HCl (4CI), 2-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylglycolate hydrochloride, AY 5406, AY 5406-1, Actozine, Aktozin, Amisyl, Amitakon, Amizil, Amizyl, Amyzyl, Arcadine, Arkadin, Benactyzine chloride, Benactyzine hydrochloride, Benaktin, Cafron, Cedad, Cevanol, Destendo, Fobex, Ibiotyzil, Katron, Leucidil, Lucidil, Nervacton, Nervatil, Neuraktil, Neurobenzil, Neuroleptone, Nutinal, Parasan, Parazan, Parpon, Phobex, Procalm, Prokalm, Stoikon, Suavitil, Tranquillin, Valladan, Valladon, Win 5606, β-Diethylaminoethyl benzilate hydrochloride, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-α-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etil 2-hidroxi-2,2-difenilactato; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benactyzine Hydrochloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1601