Learn More
Belizatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16493437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493437 50 mg 50 miligramos
16450296 2 mg 2 miligramos
16427418 10 mg 10 miligramos
16419897 5 mg 5 miligramos
16417396 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17603
MedChemExpress Belizatinib is an oral, dual, potent inhibitor of ALK and TRKA, TRKB, and TRKC, with IC50 of 0.7 nM for wild-type recombinant ALK kinase.
Belizatinib is an oral, dual, potent inhibitor of ALK and TRKA, TRKB, and TRKC, with IC50 of 0.7 nM for wild-type recombinant ALK kinase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Belizatinib
CAS 1357920-84-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H44FN5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo TSR-011
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (519.27 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C(CN3CCC(C(C)(O)C)CC3)C=C2N1[C@H]4CC[C@@H](C(NC(C)C)=O)CC4)C5=CC=C(F)C=C5
Peso molecular (g/mol) 577.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.73
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease