Learn More
Bel-Art™ Vibrasorb™ Soporte de amortiguación de vibraciones económico
Código de producto. 11822742
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
27.5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11822742 27.5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11822742 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F183850000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00€
    660.02€ / paquete de 1
    Ahorro 101.98€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Permiten un uso óptimo y ayudan a proteger los equipos electromecánicos y ópticos del desgaste excesivo e incluso de los daños estructurales que puede causar la exposición a la vibración
  • Amortigua vibraciones de hasta 13 Hz con una carga máxima de 16 kg
  • Cuatro Vibro-Sorber™ Cojines y pies de neopreno sostienen estos 64 mm (2,5 in) plataformas gruesas
  • Carcasa de poliestireno de alto impacto
  • Superficie de trabajo de neopreno lisa y antideslizante; de fácil limpieza
  • Área de la plataforma: 34 x 27,5 cm (13,5 x 11 in)
  • Peso máximo de carga para una amortiguación eficaz de las vibraciones: 11 kg (24 lb)
Especificaciones
Tipo de producto Montura de amortiguación de vibraciones
Color Blanco
Material Poliestireno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 34 cm
Anchura (métrico) 27.5 cm