Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas de escala simple
Description
- Sus rebordes superiores y grandes boquillas facilitan el vertido
- Las bases con forma octogonal evitan que los tubos se vuelquen o que rueden
- La superficie de plástico de polipropileno no humectante elimina el menisco cóncavo; facilita la lectura y es más precisa
- Esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F)
Specifications
Specifications
| N.° por paquete | 1Cada una |
| Descripción | 500 mL |
| Diámetro (imperial) | 2,2 in |
| Báscula | Individual |
| Cantidad | 1 unidad |
| Graduaciones | 5 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | 5 ml |
| Forma | Redondo |
| Diámetro (imperial) interior | 2 pulg |
| Show More |