Learn More
Bel-Art™ Sistema de guantera portátil
Código de producto. 11747395
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Con puertos de gas
Sin puertos de gas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11747395 Con puertos de gas cada uno
10626765 Sin puertos de gas 1 PCS
12388617 - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11747395 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H500282001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00€
    1762.87€ / paquete de 1
    Ahorro 427.13€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Includes
Se suministra con un par de guantes y dos anillos de sujeción
El operador y el entorno externo están protegidos con el Bel-Art™ Sistema de caja de guantes portátil, un gabinete de aislamiento portátil, liviano y autónomo.
  • La gran ventana acrílica con puertos circulares para guantes de 6 in permite una visualización segura de las operaciones; El puerto lateral de 8 in de diámetro permite una fácil inserción de material y equipos
  • Se incluyen guantes de neopreno de talla grande, de 22 in de largo (20 in instalados); Proporciona una buena protección contra la penetración de gases, líquidos o sólidos.
  • Los guantes están fijados a unos orificios circulares de (6 in) con anillos de sujeción (incluidos)
  • Cuerpo moldeado de LDPE con esquinas redondas para facilitar la limpieza
Información de órdenes
Dimensiones (L x An x Al): 13 x 27 x 22 in (33x69x56 centímetros). Peso con embalaje: 38 lb (17,2 kilos). Tenga en cuenta que hay disponibles anillos de sujeción de repuesto (n.º de fabricante 500290200) y guantes de neopreno de repuesto (n.º de fabricante H500290000).
Especificaciones
Tipo de producto Caja de guantes
Material LDPE
Fondo (imperial) 13 in
Fondo (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 22 in
Altura (métrico) 55 cm
Incluye Con puertos de gas
Anchura (imperial) 27 in
Anchura (métrico) 68,5 cm