Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas transparentes
Código de producto. 30193477
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduaciones:
0,1 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
30193477 100 mL 1 mL cada uno
30193476 25 mL 0,5 mL cada uno
30193423 10 mL 0,1 mL cada uno
17824728 50 mL 1 mL cada uno
17834728 250 mL 2 mL cada uno
17844728 500 mL 5 mL cada uno
30193431 1000 mL 10 mL cada uno
30193436 2000 mL 20 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30193477 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F286930000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.05€
    11.16€ / paquete de 1
    Ahorro 1.89€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Sin menisco cóncavo, lo que hace que los números en relieve, la escala única y las graduaciones sean fáciles de interpretar.
  • Hecho de transparente TPX
  • Inastillable
  • La amplia base octogonal evita que se vuelque y ruede.
  • Resistente a productos químicos y al calor hasta °177 C (350 °F)
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Plástico
Tolerancia Resistente a productos químicos y al calor
Diámetro (imperial) 1,2 in
Báscula Individual
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 1 mL
Forma Redondo
Base Type Octogonal
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 254 mm
Tipo de producto Probeta graduada