Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas transparentes
Código de producto. 30193476
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduaciones:
0,1 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
30193476 25 mL 0,5 mL cada uno
30193423 10 mL 0,1 mL cada uno
17824728 50 mL 1 mL cada uno
17834728 250 mL 2 mL cada uno
30193477 100 mL 1 mL cada uno
17844728 500 mL 5 mL cada uno
30193431 1000 mL 10 mL cada uno
30193436 2000 mL 20 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30193476 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F286910000
Sin menisco cóncavo, lo que hace que los números en relieve, la escala única y las graduaciones sean fáciles de interpretar.
  • Hecho de transparente TPX
  • Inastillable
  • La amplia base octogonal evita que se vuelque y ruede.
  • Resistente a productos químicos y al calor hasta °177 C (350 °F)
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Plástico
Tolerancia Resistente a productos químicos y al calor
Diámetro (imperial) 0.7 in.
Báscula Single
Graduaciones 0,5 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Subdivisión 0.5 mL
Forma Round
Base Type Octogonal
Altura (imperial) 7.5 in.
Altura (métrico) 190.5 mm
Tipo Probeta graduada