Learn More
Novus Biologicals™ Beclin 1 Antibody Pack
Código de producto. 18257623 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 Vials
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18257623 3 Vials paquete de 4
1 options
Código de producto. 18257623 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB91095610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Includes
  • 1.NB110-87318: Beclin 1/ATG6 Antibody
  • 2.NB500-249: Beclin 1/ATG6 Antibody
  • 3.NB500-266: Beclin 1/ATG6 Antibody
For Research applications
Beclin 1 specifically detects Beclin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Simple Western, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Beclin 1
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Simple Western, Western Blot, KnockDown
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated
Formulación See individual datasheets
Alias de gen ATG6, ATG6 autophagy related 6 homolog, beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2 interacting protein), beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2-interacting protein), beclin 1, autophagy related, beclin1, beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197, VPS30
Símbolos de los genes BECN1
Inmunógeno See individual datasheets
Cantidad 3 Vials
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway
ID de gen (Entrez) 8678
Incluye 1.NB110-87318: Beclin 1/ATG6 Antibody
2.NB500-249: Beclin 1/ATG6 Antibody
3.NB500-266: Beclin 1/ATG6 Antibody
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.