missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beclin 1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18707863 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18707863 0.025 mL 25 microlitros
18791024 0.05 mL 0.05 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18707863

Marca: Novus Biologicals NB11087318SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 46 publications

Beclin 1 Polyclonal specifically detects Beclin 1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Alligator, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Beclin 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Simple Western 1:12.5, Immunohistochemistry 1:50 - 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:400, KnockDown Validated reported in scientific literature (PMID 29297744)
Formulación PBS, 0.02 Sodium Azide with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q14457
Alias de gen ATG6, ATG6 autophagy related 6 homolog, beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2 interacting protein), beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2-interacting protein), beclin 1, autophagy related, beclin1, beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197, VPS30
Símbolos de los genes BECN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of human Beclin 1 (within residues 150-300). [Swiss-Prot: Q14457]
Peso molecular del antígeno 51 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, mTOR Pathway, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8678
Especificidad de la prueba Human, mouse, rat (96%), monkey, bovine (97%), porcine. Canine reactivity reported in scientific literature (PMID: 24027311). Possible reactivity to Chicken (87%), Xenopus laevis (79%), and Xenopus tropicalis (77%) (not yet validated).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Alligator, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.