Learn More
BD Recombinant Erythropoietin (EPO) Protein
Código de producto. 15857798 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15857798 5 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15857798 Proveedor BD N.º de proveedor 554597
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Determined by SDS-PAGE and an absorbance assay based on Beers-Lambert law
30 kD heavily glycosylated protein containing 166 amino acids
  • Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA and glycerol
  • Measured using TF-1 indicator cells
  • Specific Activity: 0.1 - 1.0 × 108 Units/mg (Unit is defined as the amount of material required to stimulate a half-maximal response at cytokine saturation)
  • ED50: 0.1 to 1.0 ng/ml; Observed linear dose response range: >100 fold
Bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.1mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Bioassay
Formulación Frozen aqueous Buffered solution containing BSA and Glycerol
Peso molecular 30
Nombre Mouse Erythropoietin Recombinant Protein
Cantidad 5 μg
Requisitos de almacenamiento -80°C
Reactividad cruzada Mouse
Recombinante Recombinant
Formulario Solution