Learn More
Gibco™ Medio MAb celular, valor cuántico
Código de producto. 16219851 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16219851 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 16219851 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 220511
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Cell MAb Medium, quantum yield, is a chemically defined (CD) basal cell culture medium. It contains L-glutamine and phenol red and does not contain Pluronic™ F68 (Kolliphor™ P188) or other surfactants.
Cell MAb Medium, quantum yield, is a chemically defined (CD) basal cell culture medium. It contains L-glutamine and phenol red and does not contain Pluronic™ F68 (Kolliphor™ P188) or other surfactants. Cell MAb Medium, quantum yield, should be supplemented in the same way as traditional basal medium (e.g., serum or serum-free supplements).
Favorece la aceleración en las tasas de secreción de anticuerpos monoclonales de las células en un modo por lotes para el rendimiento en sistemas de fibra hueca y depósitos con agitación.
  • Adecuado para su uso en sistemas de perfusión.
  • Se ha demostrado que aumenta la producción de anticuerpos monoclonales purificados entre 5 y 25 veces en comparación con los medios basales clásicos con suplementación similar
  • Permite reducir el consumo de medios y el coste de mano de obra, reducir los requisitos de almacenamiento de medios y el tiempo de preparación, reducir la mano de obra necesaria para realizar una alimentación continua y reducir la contaminación debido a la disminución de la manipulación del cultivo.
  • El paso de concentración se elimina en la mayoría de los casos, y se reduce la recogida final del producto a granel, produciendo menos material para el proceso de purificación.
  • Solo se necesita una adaptación mínima.
  • Los hibridomas cultivados en el medio basal MAb pueden suplementarse de la misma manera que los cultivados en los medios basales tradicionales.
  • Los medio MAb sin suero y sin material de origen animal son medios completos, por lo que no requieren suplemento de suero; el medio basal sí requiere suplemento de suero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio MAb celular, valor cuántico
Sin aditivos No Pluronic Acid, No Other Surfactants
Cantidad 1000 mL
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C. Proteja el producto de la luz.