missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCS1L Antibody (9G10) [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30518151 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30518151 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30518151 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342922FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCS1L Monoclonal antibody specifically detects BCS1L in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCS1L
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 9G10
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BCS, BCS1, BCS1 (yeast homolog)-like, BCS1-like (S. cerevisiae), BCS1-like (yeast), BCS1-like protein, BJSGRACILE, FLNMS, h-BCS, h-BCS1, mitochondrial chaperone BCS1, mitochondrial complex III assembly, PTD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BCS1-like(yeast) - (Uniprot# Q9Y276)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 617
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.