Descripción
- Los forros para guantes para sala limpia mejoran la comodidad del operador.
- Reducen en gran medida la sudoración y evitan la dermatitis de contacto asociadas con el uso de látex, uretano, PVC, nitrilo y otros guantes de manipulación química.
- Los revestimientos pueden lavarse y reutilizarse repetidamente.
- Elige entre una amplia gama de tamaños codificados por colores para facilitar el control de la culata.
- Atrributes clave
- Poliéster tejido 100% continuo
- El poliéster proporciona al usuario una barrera más fina y duradera.
- El diseño de dedos completos permite una protección total para los usuarios de guantes más sensibles
- Diseño reutilizable, ambidiestro y sin costuras
- Aplicaciones
- Para su uso en laboratorios y entornos de fabricación
- Puede usarse solo como guantes de inspección para evitar huellas dactilares en placas de circuito, cristalería, lentes, ópticas y otras superficies críticas
- Nylon Los forros de guantes proporcionan una barrera fina para el procesamiento húmedo y relacionado con la temperatura
- El forro para guantes es adecuado en cualquier ISO clase de sala limpia cuando se lleva bajo un guante de nitrilo, látex, vinilo, neopreno u otro tipo
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Revestimientos de guantes |
| Tamaño | Grande |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |