Learn More
Berkshire Corporation BCR Mini Flat Mop Handle
Código de producto. 18885374 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (imperial):
14 in.
Código de producto. Longitud del mango (imperial)
18885374 14 in.
1 options
Código de producto. 18885374 Proveedor Berkshire Corporation N.º de proveedor ICTHANDLE141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    140.23€ / paquete de 1
    Ahorro 23.77€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
The BCR™ Isolator Cleaning Tool handle offers a light weight, low cost, maneuverable tool.
  • Autoclavable (Recommended maximum of 121°C for 30 minutes)
  • Anodized aluminum, lightweight and strong
  • Telescoping handle option available 37 to 71 in. (95 to 180 cm)
  • 14 in. (35 cm) and 24 in. (61 cm) handle options available
  • Wall thickness: 0.80 ± 0.05 in.
  • Grip: Soft molded polyethylene
  • Color: Black
Especificaciones
Tipo de producto Isolator Tool, Quick Disconnect Handle Attachment
Color Black
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud del mango (imperial) 14 in.
Desechables Reusable
Color-coded No
Material Plastic