Descripción
- La cabeza, los mangos y las cubiertas de la fregona pueden esterilizarse mediante autoclave o irradiación gamma
- Limpio y ligero
- Cabeza de fregona de aluminio
- Se puede usar con Berkshire™ limpiaparabrisas no tejidas de 9 x 9 in
- Mecanismo de manilla de conexión rápida para facilitar la fijación tras el paso
- Las cabezas de fregona giran 360° grados y pueden bloquearse para girar a 180° grados cuando sea necesario
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Herramienta de limpieza de aisladores |
| Tipo de cabezal | Rectángulo |
| Color | Gris |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Berkshire Limpiaparabrisas no tejidos, mango telescópico |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de aisladores |
| Certificaciones/conformidad | ISO Clase 3-7, Sala Limpia Clase 1-100.000, Grado B DE LA UE B/C/D |
| Color-coded | No |
| Material | Aluminio |