Learn More
Berkshire International™ Papel de sala limpia BCR™ 85 g A4 con perforación de 2 orificios
BIOPHARMA
Código de producto. 17460154 Tienda Berkshire Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17460154 Verde paquete de 2500
17450154 Azul paquete de 2500
17470154 Rosa paquete de 2500
17480154 Blanco paquete de 2500
17490154 Amarillo paquete de 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17460154 Proveedor Berkshire International™ N.º de proveedor B85A4G2HP25010
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BCR™ El papel para salas blancas de 85 g A4 con perforaciones de 2 agujeros está disponible en varios colores.
  • Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
Especificaciones
Material Pulpa de madera (100 %) con aditivo de látex sintético
Con renglones No
Color Verde
Longitud (métrico) 297 mm
Anchura (métrico) 210 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Papel para entornos de salas limpias: Escritura, copia e impresión
Para utilizar con (equipo) Copiadoras e impresoras láser
Papel normal Sí
Tamaño A4
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 85 g