Descripción
- Mango telescópico 95-180 cm
- Aluminio anodizado; ligero y fuerte
- Autoclavable (máximo recomendado de 121 °C durante 30 minutos)
- El mango telescópico se extiende entre 95 y 180 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mango de fregona para sala limpia |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color-coded | No |
| Material | Aluminio anodizado |