Learn More
BCO2 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18610952 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610952 0.02 mL 0.02 ml
18629861 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18610952 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2924520.02ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
BCO2 Polyclonal antibody specifically detects BCO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BCO2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen beta-carotene oxygenase 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-410 of human BCO2 (NP_001243327.1). KAAGFSYKVIRVPPEKVDLGETIHGVQVICSIASTEKGKPSYYHSFGMTRNYIIFIEQPLKMNLWKIATSKIRGKAFSDGISWEPQCNTRFHVVEKRTGQLLPGRYYSKPFVTFHQINAFEDQGCVIIDLCCQDNGRTLEVYQLQNLRKAGEGLDQVHNSAAKSFPRRFVLPLNVSLNAPEGDNLSPLSYTSASAVKQADGTIWCSHENLHQEDLEKEGGIEFPQIYYDRFSGKKYHFFYG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83875
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus