Descripción
BCL9-2 Polyclonal specifically detects BCL9-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BCL9-2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q86UU0 |
| Alias de gen | B-cell CLL/lymphoma 9-like, B-cell CLL/lymphoma 9-like protein, B-cell lymphoma 9-like protein, BCL9-like protein, DLNB11BCL9-2, nuclear co-factor of beta-catenin signalling, Protein BCL9-2 |
| Símbolos de los genes | BCL9L |
| Mostrar más |
For Research Use Only