missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL9-2 Antibody, Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™

Código de producto. 18498876 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498876 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498876 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176542AF594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

BCL9-2 Polyclonal antibody specifically detects BCL9-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCL9-2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B-cell CLL/lymphoma 9-like, B-cell CLL/lymphoma 9-like protein, B-cell lymphoma 9-like protein, BCL9-like protein, DLNB11BCL9-2, nuclear co-factor of beta-catenin signalling, Protein BCL9-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human Bcl9L. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of Bcl9L. Amino Acid Squence: PAKPMHPENKLTNHGKTGNG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.