Learn More
BCL7B Antibody (OTI8E10) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Código de producto. 30688226 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30688226 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30688226 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344816AF750
Mouse Monoclonal Antibody
BCL7B Monoclonal antibody specifically detects BCL7B in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BCL7B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8E10
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Allergen Hom s 3, B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member B, B-cell CLL/lymphoma 7B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombiant protein of human BCL7B (NP_001698) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9275
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1