missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL7B Antibody (OTI4B10) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30681547 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30681547 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30681547 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344964MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCL7B Monoclonal antibody specifically detects BCL7B in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCL7B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B10
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Allergen Hom s 3, B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member B, B-cell CLL/lymphoma 7B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human BCL7B (NP_001698) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9275
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.