Learn More
BCL-W/BCL2L2 Antibody (CPTC-BCL2L2-2), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18602329 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602329 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18602329 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308778APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
BCL-W/BCL2L2 Monoclonal antibody specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BCL-W/BCL2L2
Aplicaciones Western Blot, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-BCL2L2-2
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length BCL-W/BCL2L2 protein (Uniprot: Q92843)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus