missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL-W/BCL2L2 Antibody (003), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498495 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498495 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498495 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289248JF646
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

BCL-W/BCL2L2 Monoclonal specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCL-W/BCL2L2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 003
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human BCL-W/BCL2L2 (Q92843-1; Met1-Thr172).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.