missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-2 Antibody (CL7935) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30529338 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30529338 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30529338 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344218MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bcl-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL7935
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of P10415, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Mitophagy, Oncogenes, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 596
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.