Learn More
Bcl-2 Antibody (BCL2/782), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18600448 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600448 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18600448 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247851F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.33€
    554.40€ / 0.1 ml
    Ahorro 85.93€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Bcl-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BCL2/782
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human bcl-2 protein (Uniprot: P10415)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Oncogenes, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 596
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus