Learn More
Bcl-2 Antibody (100/D5+124) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Código de producto. 18607965 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607965 7 mL 7 ml
1 options
Código de producto. 18607965 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP244782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.55€
    469.35€ / 7 ml
    Ahorro 70.20€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Bcl-2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 100/D5+124
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide, aa41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 (100/D5 & 124) (Uniprot: P10415)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Oncogenes, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 596
Especies diana Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus