Learn More
BCAM/CD239 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732553 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30732553 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30732553 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF8299MFV450
Goat Polyclonal Antibody
BCAM/CD239 Polyclonal antibody specifically detects BCAM/CD239 in Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BCAM/CD239
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen antigen identified by monoclonal F8, Auberger B antigen, basal cell adhesion molecule, basal cell adhesion molecule (Lu and Au blood groups), basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group), B-CAM cell surface glycoprotein, B-cell adhesion molecule, CD239, CD239 antigen, F8/G253 antigen, glycoprotein 95kDa, LUAU, Lutheran antigen, Lutheran blood group (Auberger b antigen included), Lutheran blood group glycoprotein, MSK19
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse BCAM, Met1-Ala541, Accession # Q9R069
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4059
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG