missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCAM/CD239 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30746969 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30746969 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30746969 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF8299J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

BCAM/CD239 Polyclonal antibody specifically detects BCAM/CD239 in Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCAM/CD239
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen antigen identified by monoclonal F8, Auberger B antigen, basal cell adhesion molecule, basal cell adhesion molecule (Lu and Au blood groups), basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group), B-CAM cell surface glycoprotein, B-cell adhesion molecule, CD239, CD239 antigen, F8/G253 antigen, glycoprotein 95kDa, LUAU, Lutheran antigen, Lutheran blood group (Auberger b antigen included), Lutheran blood group glycoprotein, MSK19
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse BCAM, Met1-Ala541, Accession # Q9R069
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4059
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.