missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BBS2 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30512639 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30512639 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30512639 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338426MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BBS2 Polyclonal antibody specifically detects BBS2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BBS2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Bardet-Biedl syndrome 2, Bardet-Biedl syndrome 2 protein, BBS, MGC20703
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-96 of human BBS2 (NP_114091.3).,, Sequence:, MLLPVFTLKLRHKISPRMVAIGRYDGTHPCLAAATQTGKVFIHNPHTRNQHVSASRVFQSPLESDVSLLNINQAVSCLTAGVLNPELGYDALLVGT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 583
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.