Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Vision |
| Objetivo | BBS12 |
| Sinónimo | Bardet-Biedl syndrome 12, chromosome 4 open reading frame 24, FLJ35630C4orf24Bardet-Biedl syndrome 12 protein, FLJ41559 |
| Símbolo de gen | BBS12 |