Learn More
Velp Scientifica™ Extractor con disolventes semiautomático de la serie SER 148
BIOPHARMA
Código de producto. 10536243 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
3 posiciones, 500 W
6 posiciones, 950 W
Longitud (métrico):
480 mm
700 mm
Anchura (métrico):
480 mm
700 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10536243 6 posiciones, 950 W 700 mm 700 mm cada uno
10787708 3 posiciones, 500 W 480 mm 480 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536243 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F30300242
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funciona de acuerdo con la técnica Randall para determinar el contenido de productos solubles. El extractor con disolventes semiautomático de la serie SER 148 de Velp Scientifica™ se puede utilizar para separar una sustancia de muestras sólidas y semisólidas mediante inmersión, lavado y recuperación con disolventes.
  • Supera al extractor Soxhlet normal
  • Hasta 5 veces más rápido que el Soxhlet tradicional (disolvente caliente frente a disolvente frío)
  • Bajo consumo de disolvente (hasta 75 %)
  • Coste reducido por análisis
  • Conveniencia& Elección
  • Seleccione entre los 29 programas vacíos a bordo
  • Hay dos modelos disponibles para igualar la carga de muestras
  • SER 148/3, sistema de extracción con disolventes de 3 posiciones
  • SER 148/6, sistema de extracción con disolventes de 6 posiciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 30 a 100 ml
Descripción 6 posiciones, 950 W
Material Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 620 mm
Longitud (métrico) 700 mm
Anchura (métrico) 700 mm
Peso (métrico) 40 kg