Learn More
Filtro combinado de tipo bayoneta 1140 A2B2E2K2HgP3 R D
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EN12941 y EN12942 |
| Tipo de filtro | 1140 A2B2E2K2HgP3 R D |
| Tipo de producto | Filtro combinado |
| Para utilizar con (aplicación) | Puede utilizarse como filtro TH/m3 A2B2E2K2 Hg PSL en el respirador purificador de aire motorizado Dräger X-plore™ |
| Cantidad | 1 unidad |