Learn More
BAY1217389, MedChemExpress
Código de producto. 16470176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16470176 2 mg 2 miligramos
16455408 10 mg 10 miligramos
16443336 25 mg 25 miligramos
16411597 50 mg 50 miligramos
16408127 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16470176
Marca: Medchem Express HY12859
MedChemExpress BAY 1217389 is a potent, and selective inhibitor of the monopolar spindle 1 (MPS1) kinase with an IC50 value less than 10 nM.
BAY 1217389 is a potent, and selective inhibitor of the monopolar spindle 1 (MPS1) kinase with an IC50 value less than 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY1217389
CAS 1554458-53-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24F5N5O3
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.09 mM)
SMILES O=C(NC1CC1)C2=CC=C(C3=CN=C4C(NCCC(F)(F)F)=CC(OC5=CC=C(OC)C(F)=C5F)=NN43)C=C2C
Peso molecular (g/mol) 561.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.5
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease