Learn More
BAY-876, MedChemExpress
Descripción
BAY-876 is an orally active and selective glucose transporter 1 (GLUT1) inhibitor with an IC50 of 2 nM. BAY-876 is >130-fold more selective for GLUT1 than GLUT2, GLUT3, and GLUT4. BAY-876 is also a potent blocker of glycolytic metabolism and ovarian cancer growth.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAY-876 |
| CAS | 1799753-84-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H16F4N6O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (201.44 mM) ∣Methanol : 1 mg/mL (2.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1=NC2=CC(F)=CC=C2C(C(NC3=C(C)N(CC4=CC=C(C#N)C=C4)N=C3C(F)(F)F)=O)=C1)N |
| Peso molecular (g/mol) | 496.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.42 |
| Mostrar más |