Learn More
BAY-85-8501, MedChemExpress
Código de producto. 16493706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493706 25 mg 25 miligramos
16487746 100 mg 100 miligramos
16483887 50 mg 50 miligramos
16467958 10 mg 10 miligramos
16400428 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19908
MedChemExpress BAY-85-8501 is a selective, reversible and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
BAY-85-8501 is a selective, reversible and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-85-8501
CAS 1161921-82-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17F3N4O3S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (421.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(N(C)[C@@H]1C3=CC=C(C#N)C=C3S(=O)(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 474.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.46
Porcentaje de pureza 99.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism