Learn More
BAY-8002, MedChemExpress
Descripción
BAY-8002 is a potent, selective, orally active inhibitor of monocarboxylate transporter 1 (MCT1), with an IC50 of 85 nM in the MCT1-expressing DLD-1 cells, displays excellent selectivity against MCT4. Anti-tumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAY-8002 |
| CAS | 724440-27-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H14ClNO5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (300.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(C2=CC(S(=O)(C3=CC=CC=C3)=O)=CC=C2Cl)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 415.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.85 |
| Mostrar más |