Learn More
BAY 41-2272, MedChemExpress
Descripción
BAY 41-2272 is a soluble guanylate cyclases (sGC) activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAY 41-2272 |
| CAS | 256376-24-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H17FN6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 17.5 mg/mL (48.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC=C1C5CC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 360.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.39 |
| Mostrar más |