Learn More
BAY-2402234, MedChemExpress
Código de producto. 16473186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473186 25 mg 25 miligramos
16470957 50 mg 50 miligramos
16464668 10 mg 10 miligramos
16455506 100 mg 100 miligramos
16417387 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112645
MedChemExpress BAY-2402234 is a selective dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor for the treatment of myeloid malignancies.
BAY-2402234 is a selective dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor for the treatment of myeloid malignancies.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-2402234
CAS 2225819-06-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18ClF5N4O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (240.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(NC(C2=CC(F)=C(N3N=C(CO)N(CC)C3=O)C=C2O[C@@H](C)C(F)(F)F)=O)C(Cl)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 520.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.84
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death