Learn More
BAY-218, MedChemExpress
Código de producto. 16490767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490767 50 mg 50 miligramos
16487177 5 mg 5 miligramos
16485336 100 mg 100 miligramos
16444458 10 mg 10 miligramos
16423096 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111449
MedChemExpress BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.
BAY-218 (AHR antagonist 1) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) antagonist extracted from patent WO2017202816A1, example 23, has an IC50 of 39.9 nM in human cell line.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAY-218
CAS 2162982-11-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17ClFN3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo AHR antagonist 1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (622.17 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN(C3=CC=CC(F)=C3)C1=O)N[C@@H](C)CO
Peso molecular (g/mol) 401.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.82
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death